2-Cyano-2-methylpropanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908203-1G OR908203-5G
APOSOR908203-1GEA 64.3 EUR
APOSOR908203-1G APOSOR908203-5G
2-Cyano-2-methylpropanoic acid 98%
2-Cyano-2-methylpropanoic acid
Formule: C₅H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100210
CAS nummer: 22426-30-8