4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908214-100G OR908214-25G
APOSOR908214-100GEA 332 EUR
APOSOR908214-100G APOSOR908214-25G
4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone 96%
4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone
Formule: C₁₀H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001295
CAS nummer: 6640-25-1