[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908323-1G OR908323-250MG OR908323-5G
APOSOR908323-1GEA 220 EUR
APOSOR908323-1G APOSOR908323-250MG APOSOR908323-5G
[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid 97%
[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059887
CAS nummer: 1287753-39-2