2,6-Dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9085-1G OR9085-5G
APOSOR9085-1GEA 395 EUR
APOSOR9085-1G APOSOR9085-5G
2,6-Dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
2,6-Dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
Formule: C₇H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01693965
CAS nummer: 1073-79-6