2,6-Diisopropylphenylboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR908515-1G OR908515-5G
APOSOR908515-1GEA 33.7 EUR
APOSOR908515-1G APOSOR908515-5G
2,6-Diisopropylphenylboronic acid 96%
2,6-Diisopropylphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₉BO₂
Smeltpunt: 167…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16876786
CAS nummer: 363166-79-4