3,4-Dichloro-o-toluidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908621-10G OR908621-1G OR908621-5G
APOSOR908621-10GEA 760 EUR
APOSOR908621-10G APOSOR908621-1G APOSOR908621-5G
3,4-Dichloro-o-toluidine 95%
3,4-Dichloro-o-toluidine
Formule: C₇H₇Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11855814
CAS nummer: 62077-25-2