4-tert-Butylbenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-tert-Butylbenzylamine
OR9087-1G OR9087-25G OR9087-5G OR9087-100G
APOSOR9087-1GEA 27.8 EUR
APOSOR9087-1G APOSOR9087-25G APOSOR9087-5G APOSOR9087-100G
4-tert-Butylbenzylamine 98%
4-tert-Butylbenzylamine
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163.26 g/mol
Kookpunt: 124 °C
Dichtheid: 0.927 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00040754
CAS nummer: 39895-55-1
UN: 2735
ADR: 8 III