Triphenylphosphine 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR9088-1KG
OR9088-250G
OR9088-5KG
APOSOR9088-1KGEA
78.9
EUR
APOSOR9088-1KG
APOSOR9088-250G
APOSOR9088-5KG
Triphenylphosphine 99+%
Triphenylphosphine
Formule:
C₁₈H₁₅P Kookpunt: 360 °C Smeltpunt: 78…82 °C Dichtheid: 1,2 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 181 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003043 CAS nummer: 603-35-0 EINECS: 210-036-0 |