7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908961-10G OR908961-1G OR908961-5G
APOSOR908961-10GEA 716 EUR
APOSOR908961-10G APOSOR908961-1G APOSOR908961-5G
7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179132
CAS nummer: 34165-07-6