6-Methylquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908976-100G OR908976-25G
APOSOR908976-100GEA 271 EUR
APOSOR908976-100G APOSOR908976-25G
6-Methylquinoline 98%
6-Methylquinoline
Formule: C₁₀H₉N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006804
CAS nummer: 91-62-3