3-Nitrobiphenyl 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908979-100G OR908979-25G
APOSOR908979-100GEA 577 EUR
APOSOR908979-100G APOSOR908979-25G
3-Nitrobiphenyl 98%
3-Nitrobiphenyl
Formule: C₁₂H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007245
CAS nummer: 2113-58-8