1-Benzhydrylazetidin-3-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Benzhydryl-3-azetidinone, 1-Diphenylmethyl-3-azetidinone
OR9090-5G OR9090-1G OR9090-10G
APOSOR9090-5GEA 27.8 EUR
APOSOR9090-5G APOSOR9090-1G APOSOR9090-10G
1-Benzhydrylazetidin-3-one 98%
1-Benzhydrylazetidin-3-one
Formule: C₁₆H₁₅NO
MW: 237.30 g/mol
Kookpunt: 350…355 °C
Dichtheid: 1.182 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00964539
CAS nummer: 40320-60-3