5-Amino-6-chloroquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909002-1G OR909002-5G
APOSOR909002-1GEA 40.9 EUR
APOSOR909002-1G APOSOR909002-5G
5-Amino-6-chloroquinoline 98%
5-Amino-6-chloroquinoline
Formule: C₉H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02947117
CAS nummer: 341010-40-0