3-(2-Pyridyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(2-Pyridyl)propionic Acid
OR909092-1G OR909092-5G
APOSOR909092-1GEA 83.3 EUR
APOSOR909092-1G APOSOR909092-5G
3-(2-Pyridyl)propionic acid 98%
3-(2-Pyridyl)propionic acid
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00995159
CAS nummer: 15197-75-8