2-Chloro-4-thiocyanatoaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909137-10G OR909137-1G OR909137-5G
APOSOR909137-10GEA 577 EUR
APOSOR909137-10G APOSOR909137-1G APOSOR909137-5G
2-Chloro-4-thiocyanatoaniline 97%
2-Chloro-4-thiocyanatoaniline
Formule: C₇H₅ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04614735
CAS nummer: 3226-47-9