2-(4-Methylcyclohexylidene)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909193-1G OR909193-25G OR909193-5G
APOSOR909193-1GEA 125 EUR
APOSOR909193-1G APOSOR909193-25G APOSOR909193-5G
2-(4-Methylcyclohexylidene)acetic acid 98%
2-(4-Methylcyclohexylidene)acetic acid
Formule: C₉H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00029539
CAS nummer: 77842-31-0