5-Chloro-N,2-dimethylaniline hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-Methyl 5-chloro-2-methylaniline hydrochloride
OR909208-1G OR909208-5G
APOSOR909208-1GEA 220 EUR
APOSOR909208-1G APOSOR909208-5G
5-Chloro-N,2-dimethylaniline hydrochloride 98%
5-Chloro-N,2-dimethylaniline hydrochloride
Formule: C₈H₁₁Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756441
CAS nummer: 1187386-18-0