3-Chloro-N-4-dimethylaniline hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909214-1G OR909214-5G
APOSOR909214-1GEA 169 EUR
APOSOR909214-1G APOSOR909214-5G
3-Chloro-N-4-dimethylaniline hydrochloride 98%
3-Chloro-N-4-dimethylaniline hydrochloride
Formule: C₈H₁₁Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756444
CAS nummer: 7745-94-0