1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909221-100G OR909221-25G
APOSOR909221-100GEA 412 EUR
APOSOR909221-100G APOSOR909221-25G
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarbonitrile 98%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarbonitrile
Formule: C₁₀H₈ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019211
CAS nummer: 64399-27-5