3-Methoxy-N-methylaniline hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909225-25G OR909225-5G
APOSOR909225-25GEA 438 EUR
APOSOR909225-25G APOSOR909225-5G
3-Methoxy-N-methylaniline hydrochloride 98%
3-Methoxy-N-methylaniline hydrochloride
Formule: C₈H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13196469
CAS nummer: 26926-55-6