4,5-Dichloro-o-toluidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4,5-Dichloro-2-methylaniline
OR909235-1G OR909235-5G
APOSOR909235-1GEA 74.6 EUR
APOSOR909235-1G APOSOR909235-5G
4,5-Dichloro-o-toluidine 98%
4,5-Dichloro-o-toluidine
Formule: C₇H₇Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11855825
CAS nummer: 2387-08-8