1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909237-1G OR909237-5G
APOSOR909237-1GEA 61.4 EUR
APOSOR909237-1G APOSOR909237-5G
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid 97%
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037152
CAS nummer: 1135-67-7