4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909279-100G OR909279-25G OR909279-5G
APOSOR909279-100GEA 0 EUR
APOSOR909279-100G APOSOR909279-25G APOSOR909279-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole 98%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole
Formule: C₇H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014565
CAS nummer: 2305-79-5