tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9093-25G OR9093-5G OR9093-100G
APOSOR9093-25GEA 40.9 EUR
APOSOR9093-25G APOSOR9093-5G APOSOR9093-100G
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₃NO₃
Smeltpunt: 47…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861741
CAS nummer: 398489-26-4
UN: 3335
ADR: 9,III