5-Bromo-7-chloroquinoxaline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR909331-1G OR909331-250MG
APOSOR909331-1GEA 421 EUR
APOSOR909331-1G APOSOR909331-250MG
5-Bromo-7-chloroquinoxaline 97%
5-Bromo-7-chloroquinoxaline
Formule: C₈H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143560
CAS nummer: 1215205-87-0