6-Chloro-7-methylquinoxaline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909336-1G OR909336-25G OR909336-5G
APOSOR909336-1GEA 146 EUR
APOSOR909336-1G APOSOR909336-25G APOSOR909336-5G
6-Chloro-7-methylquinoxaline 98%
6-Chloro-7-methylquinoxaline
Formule: C₉H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143565
CAS nummer: 646504-79-2