6-Chloro-2,5-dimethylbenzimidazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909350-1G OR909350-25G OR909350-5G
APOSOR909350-1GEA 110 EUR
APOSOR909350-1G APOSOR909350-25G APOSOR909350-5G
6-Chloro-2,5-dimethylbenzimidazole 97%
6-Chloro-2,5-dimethylbenzimidazole
Formule: C₉H₉ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143570
CAS nummer: 221548-24-9