1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909354-1G OR909354-250MG
APOSOR909354-1GEA 111 EUR
APOSOR909354-1G APOSOR909354-250MG
1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₇H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03727244
CAS nummer: 473249-36-4