3-Bromo-4-methylbenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909388-100G OR909388-10G OR909388-25G
APOSOR909388-100GEA 453 EUR
APOSOR909388-100G APOSOR909388-10G APOSOR909388-25G
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde 98%
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04971197
CAS nummer: 36276-24-1