1-Phenylpiperidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909425-1G OR909425-25G OR909425-5G
APOSOR909425-1GEA 57 EUR
APOSOR909425-1G APOSOR909425-25G APOSOR909425-5G
1-Phenylpiperidine 98%
1-Phenylpiperidine
Formule: C₁₁H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00129777
CAS nummer: 4096-20-2