Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909489-1G OR909489-5G
APOSOR909489-1GEA 80.4 EUR
APOSOR909489-1G APOSOR909489-5G
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate 98%
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11977801
CAS nummer: 128742-76-7