(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR909507-1G OR909507-5G
APOSOR909507-1GEA 35.1 EUR
APOSOR909507-1G APOSOR909507-5G
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
Formule: C₆H₈ClN₃
Smeltpunt: 108…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02732844
CAS nummer: 7145-60-0