4-tert-Butoxyaniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909518-1G OR909518-5G
APOSOR909518-1GEA 152 EUR
APOSOR909518-1G APOSOR909518-5G
4-tert-Butoxyaniline 96%
4-tert-Butoxyaniline
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165.24 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11196184
CAS nummer: 57120-36-2