1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909537-10G OR909537-1G OR909537-25G
APOSOR909537-10GEA 344 EUR
APOSOR909537-10G APOSOR909537-1G APOSOR909537-25G
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formule: C₁₃H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03228548
CAS nummer: 119516-86-8