1-Boc-4-chloropiperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
tert-Butyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
OR909607-1G
OR909607-25G
OR909607-5G
APOSOR909607-1GEA
110
EUR
APOSOR909607-1G
APOSOR909607-25G
APOSOR909607-5G
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
1-Boc-4-chloropiperidine
Formule:
C₁₀H₁₈ClNO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115040 CAS nummer: 154874-94-9 |