4,7-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4,7-Dimethylbenzo[d]thiazol-2-amine
OR909631-10G OR909631-1G OR909631-5G
APOSOR909631-10GEA 441 EUR
APOSOR909631-10G APOSOR909631-1G APOSOR909631-5G
4,7-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine 96%
4,7-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine
Formule: C₉H₁₀N₂S
MW: 178.26 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04971844
CAS nummer: 78584-08-4