3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909643-1G
OR909643-5G
APOSOR909643-1GEA
68.7
EUR
APOSOR909643-1G
APOSOR909643-5G
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole
Formule:
C4H5BrN2 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11215487 CAS nummer: 57097-81-1 |