Ethyl-5-Isopropylpyrazole-3-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909670-1G OR909670-5G
APOSOR909670-1GEA 146 EUR
APOSOR909670-1G APOSOR909670-5G
Ethyl-5-Isopropylpyrazole-3-carboxylate 98%
Ethyl-5-Isopropylpyrazole-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08533270
CAS nummer: 78208-72-7