8-Methoxy-2-tetralone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9097-1G OR9097-5G OR9097-10G
APOSOR9097-1GEA 263 EUR
APOSOR9097-1G APOSOR9097-5G APOSOR9097-10G
8-Methoxy-2-tetralone
8-Methoxy-2-tetralone
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Smeltpunt: 48…55 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411220
CAS nummer: 5309-19-3