4-Chloro-8-methylquinazoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909777-1G OR909777-5G
APOSOR909777-1GEA 95 EUR
APOSOR909777-1G APOSOR909777-5G
4-Chloro-8-methylquinazoline 97%
4-Chloro-8-methylquinazoline
Formule: C₉H₇ClN₂
MW: 178.62 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08457971
CAS nummer: 58421-80-0