5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909824-10G OR909824-1G OR909824-5G
APOSOR909824-10GEA 541 EUR
APOSOR909824-10G APOSOR909824-1G APOSOR909824-5G
5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085801
CAS nummer: 81386-30-3