1-(3-Chlorophenyl)piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909839-10G OR909839-1G OR909839-5G
APOSOR909839-10GEA 723 EUR
APOSOR909839-10G APOSOR909839-1G APOSOR909839-5G
1-(3-Chlorophenyl)piperidine 97%
1-(3-Chlorophenyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₄ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699658
CAS nummer: 102563-84-8