Triphenylethylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,1,2-Triphenylethylene, 1,1,2-Triphenylethene
OR9099-10G
OR9099-250G
OR9099-50G
APOSOR9099-10GEA
22
EUR
APOSOR9099-10G
APOSOR9099-250G
APOSOR9099-50G
Triphenylethylene
Triphenylethylene
Formule:
(C₆H₅)₂CCHC₆H₅ MW: 256.35 g/mol Kookpunt: 219…221 °C/14mmHg Smeltpunt: 67…71 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004765 CAS nummer: 58-72-0 EINECS: 200-395-1 UN: 3077 ADR: 9+EHS III |