Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909920-10G OR909920-1G OR909920-5G
APOSOR909920-10GEA 419 EUR
APOSOR909920-10G APOSOR909920-1G APOSOR909920-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07778354
CAS nummer: 6188-43-8