6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909921-1G OR909921-5G
APOSOR909921-1GEA 113 EUR
APOSOR909921-1G APOSOR909921-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909649
CAS nummer: 29096-59-1