6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909922-1G OR909922-5G
APOSOR909922-1GEA 121 EUR
APOSOR909922-1G APOSOR909922-5G
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09994344
CAS nummer: 933752-89-7