8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909941-1G OR909941-5G
APOSOR909941-1GEA 220 EUR
APOSOR909941-1G APOSOR909941-5G
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 96%
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699667
CAS nummer: 1033202-04-8