5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909943-1G OR909943-250MG OR909943-5G
APOSOR909943-1GEA 271 EUR
APOSOR909943-1G APOSOR909943-250MG APOSOR909943-5G
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 98%
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11053823
CAS nummer: 178488-37-4