3-(p-Tolyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909967-100G OR909967-25G OR909967-5G
APOSOR909967-100GEA 207 EUR
APOSOR909967-100G APOSOR909967-25G APOSOR909967-5G
3-(p-Tolyl)propionic acid 97%
3-(p-Tolyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016561
CAS nummer: 1505-50-6