6,8-Dichloroquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909969-1G OR909969-5G
APOSOR909969-1GEA 191 EUR
APOSOR909969-1G APOSOR909969-5G
6,8-Dichloroquinoline 98%
6,8-Dichloroquinoline
Formule: C₉H₅Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040711
CAS nummer: 703-66-2